Drukuj
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3086M-1G PC3086M-250MG
APOSPC3086M-1GEA 1820 PLN
APOSPC3086M-1G APOSPC3086M-250MG
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formuła: C₁₄H₁₀F₆N₂
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236672
Numer CAS: 346-88-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III