Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
PC3086-100G PC3086-25G PC3086-5G
APOSPC3086-100GEA 2510 PLN
APOSPC3086-100G APOSPC3086-25G APOSPC3086-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Formuła: C₈H₄F₆S
MW: 246.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 167 °C
Gęstość: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042273
Numer CAS: 130783-02-7
Jednostka: 3334
ADR: 9 III