Drukuj
2-Bromo-6-fluoropirydyna 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3082-25G PC3082-5G PC3082-100G
APOSPC3082-25GEA 276 PLN
APOSPC3082-25G APOSPC3082-5G APOSPC3082-100G
2-Bromo-6-fluoropirydyna 97+%
2-Bromo-6-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃BrFN
Temp. Wrzenia: 162…164 °C
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095258
Numer CAS: 144100-07-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III