Drukuj
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-p-ksylen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-p-xylene
PC3080-100G PC3080-1KG PC3080-500G
APOSPC3080-100GEA 139 PLN
APOSPC3080-100G APOSPC3080-1KG APOSPC3080-500G
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-p-ksylen 98%
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-p-ksylen
Formuła: C₈H₄F₆
MW: 214.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…117 °C
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1.381 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000402
Numer CAS: 433-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-086-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 II