Drukuj
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-m-ksylen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene
PC3070-1KG PC3070-250G
APOSPC3070-1KGEA 464 PLN
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-m-ksylen 99%
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-m-ksylen
Formuła: C₈H₄F₆
MW: 214.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…117 °C
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.378 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000392
Numer CAS: 402-31-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-939-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 III