Drukuj
3,5-Bis(trifluorometylo)benzamid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 450 PLN
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluorometylo)benzamid 97%
3,5-Bis(trifluorometylo)benzamid
Formuła: C₉H₅F₆NO
Temp. topnienia: 161…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015511
Numer CAS: 22227-26-5
Numer WE (dawny EINECS): 244-849-7