Drukuj
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3064W-5G PC3064W-10G PC3064W-1G
APOSPC3064W-5GEA 598 PLN
APOSPC3064W-5G APOSPC3064W-10G APOSPC3064W-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₉H₅F₆NO
MW: 257.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083536
Numer CAS: 53130-45-3