Drukuj
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 110 PLN
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₄F₆O
Temp. Wrzenia: 172 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083535
Numer CAS: 59664-42-5