Drukuj
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluoro-4-aminobiphenyl, 2,2',3,3',4',5,5',6,6'-Nonafluoro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
PC3061-1G PC3061-250MG
APOSPC3061-1GEA 232 PLN
APOSPC3061-1G APOSPC3061-250MG
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
4-Aminononafluorobiphenyl
Formuła: C₁₂H₂F₉N
Temp. topnienia: 145…146 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671483
Numer CAS: 969-25-5