Drukuj
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-3,5-ksylidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC3060-100G PC3060-500G PC3060-1KG
APOSPC3060-100GEA 145 PLN
APOSPC3060-100G APOSPC3060-500G APOSPC3060-1KG
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-3,5-ksylidyna 98%
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-3,5-ksylidyna
Formuła: C₈H₅F₆N
Temp. Wrzenia: 85 °C/15mmHg
Gęstość: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000394
Numer CAS: 328-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-335-0