Drukuj
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-2,5-ksylidyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC3058-100G PC3058-25G PC3058-250G
APOSPC3058-100GEA 182 PLN
APOSPC3058-100G APOSPC3058-25G APOSPC3058-250G
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-2,5-ksylidyna 98%
α,α,α,α',α',α'-Heksafluoro-2,5-ksylidyna
Formuła: C₈H₅F₆N
Temp. Wrzenia: 70…71 °C/15mmHg
Gęstość: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00074940
Numer CAS: 328-93-8
ADR: 6.1,III