Drukuj
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3056-10G PC3056-250G PC3056-50G
APOSPC3056-10GEA 87.6 PLN
APOSPC3056-10G APOSPC3056-250G APOSPC3056-50G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₆F₆O
Temp. Wrzenia: 85 °C/8mmHg
Gęstość: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009910
Numer CAS: 30071-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 250-023-7