Drukuj
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
PC3053V-25G PC3053V-5G
APOSPC3053V-25GEA 2610 PLN
APOSPC3053V-25G APOSPC3053V-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formuła: C₄H₄F₆O
MW: 182.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 62…63 °C
Gęstość: 1.404 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010604
Numer CAS: 333-36-8
Jednostka: 3271
ADR: 3 II