Drukuj
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3053N-100G PC3053N-25G PC3053N-5G
APOSPC3053N-100GEA 232 PLN
APOSPC3053N-100G APOSPC3053N-25G APOSPC3053N-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Formuła: C₁₁H₈F₆O₄
Temp. topnienia: 123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221424
Numer CAS: 35480-52-5
Numer WE (dawny EINECS): 609-132-9