Drukuj
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3053M-1G PC3053M-5G
APOSPC3053M-1GEA 261 PLN
APOSPC3053M-1G APOSPC3053M-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride
Formuła: C₁₀H₇ClF₆O₄S
MW: 372.67 g/mol
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052841
Numer CAS: 152457-95-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III