Drukuj
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3053J-250MG PC3053J-10G
APOSPC3053J-250MGEA 291 PLN
APOSPC3053J-250MG APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Formuła: C₁₀H₈F₆O₂
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042272
Numer CAS: 66300-61-6