Drukuj
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC305018-1G PC305018-5G
APOSPC305018-1GEA 151 PLN
APOSPC305018-1G APOSPC305018-5G
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD13185797
Numer CAS: 1052714-46-1