Drukuj
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
PC3047-100G PC3047-25G
APOSPC3047-100GEA 853 PLN
APOSPC3047-100G APOSPC3047-25G
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
N-Methylbistrifluoroacetamide
Trifluoroacetylating reagent for alcohols, thiols, phenols, carboxylic acids and amides.
Formuła: C₅H₃F₆NO₂
MW: 223.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 123…124 °C
Gęstość: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000412
Numer CAS: 685-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-680-5
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II