Drukuj
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 2,4-Dinitro(trifluoromethoxy)benzene
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 986 PLN
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formuła: C₇H₃F₃N₂O₅
Temp. Wrzenia: 273…274 °C
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042268
Numer CAS: 655-07-2
Jednostka: 2927
ADR: 6.1+8,II