Drukuj
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
PC3041-1G PC3041-5G PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA 110 PLN
APOSPC3041-1G APOSPC3041-5G APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Formuła: C₇H₅FN₂O₄
Temp. topnienia: 84…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00205111
Numer CAS: 349-01-9