Drukuj
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 306 PLN
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol 98%
4-Fluoro-2,6-dinitrofenol
Formuła: C₆H₃FN₂O₅
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00179333
Numer CAS: 364-32-9