Drukuj
odczynnik Sangera 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
APOSPC3040-100GEA 161 PLN
APOSPC3040-100G APOSPC3040-500G APOSPC3040-1KG
odczynnik Sangera 99%
odczynnik Sangera
Nucleophiles can displace the activated fluorine atom.Reagent for labelling of terminal amino acid groups.
Formuła: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186,1 g/mol
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 1,482 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007056
Numer CAS: 70-34-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-734-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III