Drukuj
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303306-5G PC303306-1G PC303306-25G
APOSPC303306-5GEA 450 PLN
APOSPC303306-5G APOSPC303306-1G APOSPC303306-25G
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 159…166 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09835285
Numer CAS: 367954-99-2