Drukuj
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303147-1G PC303147-5G
APOSPC303147-1GEA 1740 PLN
APOSPC303147-1G APOSPC303147-5G
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Formuła: C₇H₇BrF₅NS
MW: 312.10 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201077
Numer CAS: 1373920-91-2