Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303144-1G PC303144-5G
APOSPC303144-1GEA 1320 PLN
APOSPC303144-1G APOSPC303144-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.591 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14155640
Numer CAS: 474024-26-5