Drukuj
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303134-1G PC303134-5G
APOSPC303134-1GEA 493 PLN
APOSPC303134-1G APOSPC303134-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formuła: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18399792
Numer CAS: 1588508-08-0