Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303117-1G PC303117-5G PC303117-10G
APOSPC303117-1GEA 1020 PLN
APOSPC303117-1G APOSPC303117-5G APOSPC303117-10G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14155638
Numer CAS: 279252-26-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 III