Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303101-10G PC303101-5G PC303101-25G
APOSPC303101-10GEA 2100 PLN
APOSPC303101-10G APOSPC303101-5G APOSPC303101-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆ClFO₂
MW: 176.57 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832270
Numer CAS: 1017777-74-0