Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303100-10G PC303100-5G PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA 2310 PLN
APOSPC303100-10G APOSPC303100-5G APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Formuła: C₇H₇ClFNO
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832271
Numer CAS: 1017777-77-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III