Drukuj
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
PC303099-10G PC303099-5G PC303099-1G
APOSPC303099-10GEA 1760 PLN
APOSPC303099-10G APOSPC303099-5G APOSPC303099-1G
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄BrClF₂
MW: 241.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201040
Numer CAS: 1373921-07-3