Drukuj
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303096-5G PC303096-1G PC303096-25G
APOSPC303096-5GEA 160 PLN
APOSPC303096-5G APOSPC303096-1G APOSPC303096-25G
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 99%
6-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrF₂O
Temp. topnienia: 39…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368119
Numer CAS: 360576-04-1