Drukuj
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-benzoyl chloride, Benzoyl chloride, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)
PC303093-5G PC303093-1G
APOSPC303093-5GEA 1540 PLN
APOSPC303093-5G APOSPC303093-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formuła: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22682812
Numer CAS: 1431329-64-4