Drukuj
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC303090-10G PC303090-5G PC303090-1G
APOSPC303090-10GEA 3070 PLN
APOSPC303090-10G APOSPC303090-5G APOSPC303090-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201067
Numer CAS: 1373920-72-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III