Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303076-10G PC303076-5G PC303076-1G
APOSPC303076-10GEA 1800 PLN
APOSPC303076-10G APOSPC303076-5G APOSPC303076-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393801
Numer CAS: 1261605-70-2