Drukuj
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
PC303075-10G PC303075-5G PC303075-1G
APOSPC303075-10GEA 1640 PLN
APOSPC303075-10G APOSPC303075-5G APOSPC303075-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₂F₂O₃
MW: 230.21 g/mol
Temp. topnienia: 112…115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201018
Numer CAS: 123843-56-1