Drukuj
Bromek 4,5-difluoro-2-metoksybenzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 1020 PLN
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
Bromek 4,5-difluoro-2-metoksybenzylu 98%
Bromek 4,5-difluoro-2-metoksybenzylu
Formuła: C₈H₇BrF₂O
Temp. topnienia: 40…43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660220
Numer CAS: 886499-64-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II