Drukuj
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303073-10G PC303073-5G PC303073-1G
APOSPC303073-10GEA 1760 PLN
APOSPC303073-10G APOSPC303073-5G APOSPC303073-1G
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formuła: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832387
Numer CAS: 1017779-71-3
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III