Drukuj
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303070-10G PC303070-5G PC303070-25G
APOSPC303070-10GEA 2300 PLN
APOSPC303070-10G APOSPC303070-5G APOSPC303070-25G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₉F₃O₂
MW: 206.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18398590
Numer CAS: 276861-64-4