Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303057-1G PC303057-250MG
APOSPC303057-1GEA 1310 PLN
APOSPC303057-1G APOSPC303057-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.60 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972759
Numer CAS: 361393-93-3