Drukuj
Bromek 3-chloro-4-(trifluorometylo)benzylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303056-10G PC303056-5G PC303056-1G
APOSPC303056-10GEA 2250 PLN
APOSPC303056-10G APOSPC303056-5G APOSPC303056-1G
Bromek 3-chloro-4-(trifluorometylo)benzylu 98%
Bromek 3-chloro-4-(trifluorometylo)benzylu
Formuła: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519327
Numer CAS: 361393-92-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II