Drukuj
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303044-10G PC303044-5G PC303044-1G
APOSPC303044-10GEA 2430 PLN
APOSPC303044-10G APOSPC303044-5G APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO
Temp. topnienia: 66…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832322
Numer CAS: 1017778-93-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III