Drukuj
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303036-10G PC303036-5G PC303036-1G
APOSPC303036-10GEA 1760 PLN
APOSPC303036-10G APOSPC303036-5G APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₇BrF₄O
MW: 287.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201038
Numer CAS: 1373921-05-1