Drukuj
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303035-10G PC303035-5G PC303035-1G
APOSPC303035-10GEA 1760 PLN
APOSPC303035-10G APOSPC303035-5G APOSPC303035-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₅F₄NO
MW: 219.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201044
Numer CAS: 1373920-99-0