Drukuj
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC303034-5G PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA 1530 PLN
APOSPC303034-5G APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₇F₄NO
MW: 209.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201043
Numer CAS: 1262198-05-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III