Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303031-10G PC303031-5G PC303031-25G
APOSPC303031-10GEA 2060 PLN
APOSPC303031-10G APOSPC303031-5G APOSPC303031-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆ClFO₂
MW: 176.57 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832266
Numer CAS: 1017777-60-4