Drukuj
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Brommethyl)-1-chlor-4-(pentafluor-lambda6-sulphanyl)benzol, 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide, [3-(Bromomethyl)-4-chlorophenyl]pentafluorosulphur
PC303029-1G PC303029-5G
APOSPC303029-1GEA 1680 PLN
APOSPC303029-1G APOSPC303029-5G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrClF₅S
MW: 331.53 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22988926
Numer CAS: 1431329-74-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III