Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC303028-5G PC303028-1G
APOSPC303028-5GEA 1160 PLN
APOSPC303028-5G APOSPC303028-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formuła: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.6 g/mol
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115990
Numer CAS: 39226-96-5
Jednostka: 3259
ADR: 8 III