Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 1760 PLN
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃ClF₃N
Temp. topnienia: 38…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115989
Numer CAS: 62584-32-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III