Drukuj
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 110 PLN
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅ClF₃N
MW: 195.57 g/mol
Temp. topnienia: 25…28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115988
Numer CAS: 62476-58-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III