Drukuj
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC303025-10G PC303025-1G PC303025-5G PC303025-25G
APOSPC303025-10GEA 1170 PLN
APOSPC303025-10G APOSPC303025-1G APOSPC303025-5G APOSPC303025-25G
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrF₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12922618
Numer CAS: 934987-26-5